2-(Bromomethyl)oxetane 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H66276.MD
H66276.03
H66276.MDEA
343
EUR
H66276.MD
H66276.03
2-(Bromomethyl)oxetane 96%
2-(Bromomethyl)oxetane
Purity: 96%
CAS No.: 939759-23-6
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.00
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
MDL No.: MFCD08544405
Formule:
C₄H₇BrO MW: 151.003 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08544405 Numéro CAS: 939759-23-6 |