Imprimer
4-Bromorésorcinol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzene-1,3-diol
H66087.06 H66087.14
H66087.06EA 101 EUR
H66087.06 H66087.14
4-Bromorésorcinol 98%
4-Bromorésorcinol
Purity: 98% CAS No.: 6626-15-9 Molecular Formula: C6H5BrO2 Formula Weight: 189.01 Physical Form: Powder Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 97-100° Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 1861280 MDL No.: MFCD00002272
Formule: C₆H₅BrO₂
Point d'ébullition: 150 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002272
Numéro CAS: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8