Imprimer
D-Propargylglycine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H65798.03 H65798.06
H65798.03EA 105 EUR
H65798.03 H65798.06
D-Propargylglycine 97%
D-Propargylglycine
Purity: 97% CAS No.: 23235-03-2 Molecular Formula: C5H7NO2 Formula Weight: 113.12 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 205° dec. Optical Rotation: +23° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00237407
Formule: C₅H₇NO₂
Point de fusion: 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237407
Numéro CAS: 23235-03-2