2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Bromo-6-methyl-3-nitropyridine
H64982.06
H64982.14
H64982.06EA
199
EUR
H64982.06
H64982.14
2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
2-Bromo-3-nitro-6-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 374633-31-5
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 138200
MDL No.: MFCD03095212
Formule:
C₆H₅BrN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095212 Numéro CAS: 374633-31-5 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |