tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H64932.03
H64932.06
H64932.03EA
138
EUR
H64932.03
H64932.06
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Purity: 95%
CAS No.: 195314-59-1
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Physical Form: Solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 13428745
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01076211
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01076211 Numéro CAS: 195314-59-1 ADR: 8,III |