Imprimer
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H64888.06 H64888.14
H64888.06EA 136 EUR
H64888.06 H64888.14
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique 97%
Acide 2,5-dihydroxytéréphtalique
Purity: 97% CAS No.: 610-92-4 Molecular Formula: C8H6O6 Formula Weight: 198.13 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey to green Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2696052 MDL No.: MFCD00132933
Formule: C₈H₆O₆
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132933
Numéro CAS: 610-92-4
EINECS: 210-239-4