Imprimer
2-Chloronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H64798.06 H64798.14 H64798.22
H64798.06EA 41.1 EUR
H64798.06 H64798.14 H64798.22
2-Chloronicotinate de méthyle 98%
2-Chloronicotinate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 40134-18-7 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.314 Refractive Index: 1.5370 Appearance: Colourless Boiling Point: 150°/1mm Beilstein Reference: 122129 MDL No.: MFCD01318629
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 150 °C (1 mmHg)
Densité: 1,314
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318629
Numéro CAS: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9