Imprimer
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
H64782.06 H64782.14 H64782.22
H64782.06EA 52.4 EUR
H64782.06 H64782.14 H64782.22
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène 95%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène
Purity: 95% CAS No.: 2339-78-8 Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2 Formula Weight: 209.99 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.596 Refractive Index: 1.5750 Appearance: Pale yellow Melting Point: 17° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 3269124 MDL No.: MFCD00075330
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Point d'ébullition: 247 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.596
Point d'éclair: >113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075330
Numéro CAS: 2339-78-8