Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H64748.03 H64748.06
H64748.03EA 94.4 EUR
H64748.03 H64748.06
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 1031929-01-7 Molecular Formula: C6H2BrF4N Formula Weight: 243.99 Flash Point: 30°(86°F) Physical Form: Liquid Density: 1.774 Refractive Index: 1.4600 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD08061304
Formule: C₆H₂BrF₄N
MW: 243.987 g/mol
Densité: 1.774
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061304
Numéro CAS: 1031929-01-7
ADR: 3 III