Méthyle 4-chloroacétylacétate 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
H64709.14
H64709.22
H64709.14EA
64.4
EUR
H64709.14
H64709.22
Méthyle 4-chloroacétylacétate 97+%
Méthyle 4-chloroacétylacétate
Purity: 97+%
CAS No.: 32807-28-6
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.305
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless
Boiling Point: 85°/4mm
Beilstein Reference: 1759939
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00000938
Formule:
C₅H₇ClO₃ Point d'ébullition: 85 °C (4 mmHg) Densité: 1.305 Point d'éclair: 102 °C (216 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000938 Numéro CAS: 32807-28-6 EINECS: 251-230-5 ADR: 8,III |