3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H64705.03
H64705.06
H64705.03EA
120
EUR
H64705.03
H64705.06
3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 15931-15-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 6497832
MDL No.: MFCD08705710
Formule:
C₆H₆FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08705710 Numéro CAS: 15931-15-4 |