3-Bromobenzamide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64672.14
H64672.22
H64672.14EA
65
EUR
H64672.14
H64672.22
3-Bromobenzamide 99%
3-Bromobenzamide
Purity: 99%
CAS No.: 22726-00-7
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.04
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 1860187
MDL No.: MFCD00017127
Formule:
C₇H₆BrNO Point de fusion: 156…159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017127 Numéro CAS: 22726-00-7 |