Imprimer
4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H64667.03 H64667.06
H64667.03EA 116 EUR
H64667.03 H64667.06
4-Chloro-6-methylpyrimidine 97%
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 3435-25-4 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Beilstein Reference: 108656 MDL No.: MFCD02322991
Formule: C₅H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02322991
Numéro CAS: 3435-25-4