Imprimer
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
H64645.06 H64645.14
H64645.06EA 157 EUR
H64645.06 H64645.14
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène 98%
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène
Purity: 98% CAS No.: 22439-61-8 Molecular Formula: C12H7BrS Formula Weight: 263.15 Melting Point: 123-129° lit Beilstein Reference: 142203 MDL No.: MFCD00089285
Formule: C₁₂H₇BrS
MW: 263.15 g/mol
Point de fusion: 123…129 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089285
Numéro CAS: 22439-61-8