L-isoleucine ethyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
H-Ile-OEt.HCl
H64640.06
H64640.14
H64640.06EA
77.2
EUR
H64640.06
H64640.14
L-isoleucine ethyl ester hydrochloride 98%
L-isoleucine ethyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 56782-52-6
Molecular Formula: C8H17NO2.HCl
Formula Weight: 195.69
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4710859
MDL No.: MFCD09953729
Formule:
C₈H₁₈ClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09953729 Numéro CAS: 56782-52-6 EINECS: 260-382-1 |