2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64605.03
H64605.06
H64605.03EA
118
EUR
H64605.03
H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 64622-16-8
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Solid
Melting Point: 81-86°
Beilstein Reference: 2613087
MDL No.: MFCD00266792
Formule:
C₇H₄BrClO Point de fusion: 81…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00266792 Numéro CAS: 64622-16-8 |