1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
7-Deazahypoxanthine
H64537.03
H64537.06
H64537.14
H64537.03EA
39.9
EUR
H64537.03
H64537.06
H64537.14
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 97%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 3680-71-5
Molecular Formula: C6H5N3O
Formula Weight: 135.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Brown
Melting Point: 345-350°
Beilstein Reference: 607869
MDL No.: MFCD08234923
Formule:
C₆H₅N₃O MW: 135.13 g/mol Point de fusion: 345…350 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08234923 Numéro CAS: 3680-71-5 |