3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64472.03
H64472.06
H64472.03EA
195
EUR
H64472.03
H64472.06
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 177735-55-6
Molecular Formula: C10H11BO6
Formula Weight: 238.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD11053854
Formule:
C₁₀H₁₁BO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11053854 Numéro CAS: 177735-55-6 |