Imprimer
4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-o-phenylenediamine, 4-Iodobenzene-1,2-diamine
H64469.MD H64469.03 H64469.06
H64469.MDEA 49.8 EUR
H64469.MD H64469.03 H64469.06
4-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-iodobenzene-1,2-diamine
Purity: 95% CAS No.: 21304-38-1 Molecular Formula: C6H7IN2 Formula Weight: 234.04 Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 73-77° Beilstein Reference: 2716284 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD08669466
Formule: C₆H₇IN₂
MW: 234.04 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669466
Numéro CAS: 21304-38-1
ADR: 6.1 III