1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64458.03
H64458.06
H64458.03EA
98.6
EUR
H64458.03
H64458.06
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥97%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 271-29-4
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Beilstein Reference: 109685
MDL No.: MFCD01686899
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01686899 Numéro CAS: 271-29-4 |