Imprimer
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
H64395.03 H64395.06
H64395.03EA 111 EUR
H64395.03 H64395.06
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 98%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 1214336-88-5 Molecular Formula: C7H5BrFNO2 Formula Weight: 234.02 Storage Temperature: -30°C to -10°C MDL No.: MFCD14698110
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.024 g/mol
Numéro MDL: MFCD14698110
Numéro CAS: 1214336-88-5