4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
H64335.MDEA
53.2
EUR
H64335.MD
H64335.03
H64335.06
4-Amino-5-bromopyrimidine 98%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1439-10-7
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 207-211°
Beilstein Reference: 112648
MDL No.: MFCD00233962
Formule:
C₄H₄BrN₃ Point de fusion: 207…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00233962 Numéro CAS: 1439-10-7 |