2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64330.06
H64330.14
H64330.22
H64330.06EA
40.2
EUR
H64330.06
H64330.14
H64330.22
2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde 97%
2-Bromo-5-chlorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 174265-12-4
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Crystalline
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 64-68° lit.
Beilstein Reference: 10423891
MDL No.: MFCD00462870
Formule:
C₇H₄BrClO Point de fusion: 64…68 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00462870 Numéro CAS: 174265-12-4 |