5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
H64320.03
H64320.06
H64320.03EA
122
EUR
H64320.03
H64320.06
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 88912-24-7
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 4390497
MDL No.: MFCD13185546
Formule:
C₆H₃Cl₂NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185546 Numéro CAS: 88912-24-7 |