Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
H64272.03 H64272.06
H64272.03EA 52.8 EUR
H64272.03 H64272.06
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine 98%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
Purity: 98% CAS No.: 271-34-1 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 109684 MDL No.: MFCD00955936
Formule: C₇H₆N₂
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955936
Numéro CAS: 271-34-1