Imprimer
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
H64195.06 H64195.14
H64195.06EA 71.2 EUR
H64195.06 H64195.14
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 269409-73-6 Molecular Formula: C13H17BO4 Formula Weight: 248.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 206-210° dec. MDL No.: MFCD03411930
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248.083 g/mol
Point de fusion: 206…210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411930
Numéro CAS: 269409-73-6