Imprimer
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H64177.03 H64177.06
H64177.03EA 80.3 EUR
H64177.03 H64177.06
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine 98%
3,5-Dibromo-4-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 650140-84-4 Molecular Formula: C6H5Br2NO Formula Weight: 266.92 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD13185524
Formule: C6H5Br2NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185524
Numéro CAS: 25813-24-5