Imprimer
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
H64109.06 H64109.14
H64109.06EA 49.2 EUR
H64109.06 H64109.14
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 29241-60-9 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Solid Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1562796 MDL No.: MFCD03095093
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095093
Numéro CAS: 29241-60-9