2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 103962-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O2
Formula Weight: 283.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Point de fusion: 48…55 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00052333 Numéro CAS: 103962-10-3 |