Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl imidazole-4-carboxylate
H64095.06
H64095.14
H64095.06EA
117
EUR
H64095.06
H64095.14
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 23785-21-9
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 606937
MDL No.: MFCD02646639
Formule:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140.14 g/mol Point de fusion: 156…160 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363812 Numéro CAS: 23785-21-9 |