3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H64069.03
H64069.06
H64069.03EA
97
EUR
H64069.03
H64069.06
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 98%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 100114-57-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 1561659
MDL No.: MFCD04970938
Formule:
C₆H₈N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD0497093 Numéro CAS: 100114-57-6 |