Imprimer
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
H64054.03 H64054.06
H64054.03EA 104 EUR
H64054.03 H64054.06
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 95%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 386704-12-7 Molecular Formula: C7H4F3NO Formula Weight: 175.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Solid Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 52-56° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01862647
Formule: C₇H₄F₃NO
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Numéro MDL: MFCD01862647
Numéro CAS: 386704-12-7
ADR: 6.1,III