2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
H64051.03
H64051.06
H64051.03EA
60.7
EUR
H64051.03
H64051.06
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 39974-35-1
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point:
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Point de fusion: 25…30 °C Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14525509 Numéro CAS: 39974-35-1 EINECS: 254-724-9 |