Imprimer
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
H63941.MD H63941.03 H63941.06
H63941.MDEA 69.4 EUR
H63941.MD H63941.03 H63941.06
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 98%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 64090-98-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 248-252° dec. Beilstein Reference: 4351583 MDL No.: MFCD00079676
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Point de fusion: 248…252 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079676
Numéro CAS: 64090-98-8