4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
H63892.MDEA
39.7
EUR
H63892.MD
H63892.03
H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 3888-65-1
Molecular Formula: C11H14FNO
Formula Weight: 195.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00023146
Formule:
C₁₁H₁₄FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023146 Numéro CAS: 3888-65-1 EINECS: 223-431-8 |