Imprimer
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H63790.03 H63790.06 H63790.14
H63790.03EA 25.1 EUR
H63790.03 H63790.06 H63790.14
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 97%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 635-80-3 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.19 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00014566
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748504
Numéro CAS: 635-80-3