Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H63774.03
H63774.06
H63774.03EA
39.8
EUR
H63774.03
H63774.06
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester 97%
Fmoc-aspartic acid-4-methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 145038-53-5
Molecular Formula: C20H19NO6
Formula Weight: 369.37
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD08458573
Formule:
C₂₀H₁₉NO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08458573 Numéro CAS: 145038-53-5 |