2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Trichloroacetyl)pyrrole, 2-(trichloroacetyl)-1h-pyrrole
H63718.06
H63718.14
H63718.06EA
51.4
EUR
H63718.06
H63718.14
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 99+%
2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Purity: 99+%
CAS No.: 35302-72-8
Molecular Formula: C6H4Cl3NO
Formula Weight: 212.46
Physical Form: Powder
Appearance: Pale grey
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 135479
MDL No.: MFCD00128757
Formule:
C₆H₄Cl₃NO Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00128757 Numéro CAS: 35302-72-8 |