Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Boc-D-threonine, Boc-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
H63647.06 H63647.14
H63647.06EA 105 EUR
H63647.06 H63647.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine
Purity: 95% CAS No.: 55674-67-4 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.23 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 2051734 MDL No.: MFCD00037807
Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037807
Numéro CAS: 55674-67-4