(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H63628.03
H63628.06
H63628.03EA
51.7
EUR
H63628.03
H63628.06
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide 98%
(R)-2-Amino-3-(tritylthio)propanamide
Purity: 98%
CAS No.: 166737-85-5
Molecular Formula: C22H22N2OS
Formula Weight: 362.49
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD22126061
Formule:
C₂₂H₂₂N₂OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22126061 Numéro CAS: 166737-85-5 |