L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H63598.03
H63598.06
H63598.03EA
48.9
EUR
H63598.03
H63598.06
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride 98%
L-Glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 4561-10-8
Molecular Formula: C19H21NO4.HCl
Formula Weight: 363.84
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00035103
Formule:
C₁₉H₂₁NO₄·HCl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035103 Numéro CAS: 4561-10-8 |