L-4-Cyanophenylalanine 98% (par RMN)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Cyano-L-phenylalanine, H-Phe(4-CN)-OH, (2S)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
H63572.MDEA
65.6
EUR
H63572.MD
H63572.03
H63572.06
L-4-Cyanophenylalanine 98% (par RMN)
L-4-Cyanophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 167479-78-9
Molecular Formula: C10H10N2O2
Formula Weight: 190.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00270363
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190.202 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00270363 Numéro CAS: 167479-78-9 ADR: 6.1 III |