Imprimer
Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-thiazolecarboxylate
H63496.03 H63496.06
H63496.03EA 99.3 EUR
H63496.03 H63496.06
Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 55842-56-3 Molecular Formula: C5H5NO2S Formula Weight: 143.16 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD18075580
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18075580
Numéro CAS: 55842-56-3