1-Chlorobutane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
n-Butyl Chloride
A11494.0F
A11494.AP
A11494.0FEA
99
EUR
A11494.0F
A11494.AP
1-Chlorobutane ≥99%
1-Chlorobutane
Formule:
CH₃(CH₂)₃Cl Point d'ébullition: 77…78 °C Point de fusion: –123 °C Densité: 0.886 Point d'éclair: –12 °C (10 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001009 Numéro CAS: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 ONU: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,1560 |