Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H63235.03
H63235.06
H63235.03EA
49.8
EUR
H63235.03
H63235.06
Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque 97%
Acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 317-46-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06797825
Formule:
C₇H₄FNO₄ |
Numéro MDL:
MFCD06797825 Numéro CAS: 317-46-4 |