Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
H63213.03
H63213.06
H63213.03EA
81.1
EUR
H63213.03
H63213.06
Ethyl 2-Methylquinoline-6-Carboxylate 97%
Ethyl-2-methylquinoline-6-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 855763-77-8
Molecular Formula: C13H13NO2
Formula Weight: 215.25
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD09879697
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ MW: 215.252 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09879697 Numéro CAS: 855763-77-8 |