3-(3-Pyridyl)-D-alanine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H63132.03
H63132.06
H63132.03EA
141
EUR
H63132.03
H63132.06
3-(3-Pyridyl)-D-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-D-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 70702-47-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 4351584
MDL No.: MFCD00079673
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 202.638 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00079673 Numéro CAS: 70702-47-5 |