Imprimer
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid principalement trans 98% 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10514.09 A10514.18
A10514.09EA 62.6 EUR
A10514.09 A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid principalement trans 98% 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formule: C₁₇H₂₄O₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 195 °C (dec.)
Densité: 1.2141 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017291
Numéro CAS: 22014-01-3
EINECS: 218-811-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to cream or pale yellow or pale orange
Form Powder
Assay (Aqueous acidbase Titration) >97.5 to <102.5%
Assay (Silylated GC) >97.5% (sum of isomers)