Boc-HIS-OMe 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-Boc-L-histidine methyl ester
H62545.03
H62545.06
H62545.03EA
98.2
EUR
H62545.03
H62545.06
Boc-HIS-OMe 95%
Boc-His-OMe
Purity: 95%
CAS No.: 2488-14-4
Molecular Formula: C12H19N3O4
Formula Weight: 269.30
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00167635
Formule:
C₁₂H₁₉N₃O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167635 Numéro CAS: 2488-14-4 |