Imprimer
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, Benzenamine, 2-fluoro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
H62033.MD H62033.03
H62033.MDEA 78.1 EUR
H62033.MD H62033.03
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 96% Molecular Formula: C12H17BFNO2 Formula Weight: 237.08 Physical Form: Solid
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
MW: 237.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025468
Numéro CAS: 1310384-26-9